n-Undecan, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

94000-25ML
94000-25MLEA 477 EUR
94000-25ML
n-Undecan, Supelco®
n-Undecan
Formel: H₃C(CH₂)₉CH₃
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7416 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008959
CAS-Nummer: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN: 2330
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e35cc7cd0711de9c42f03c15e138deaf82213da8&vid=23844e4ba612f13c6a6f9f4569855db8d03dfa5c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR