Supelco® Organischer Referenzstandard, 1,3,5-Tri-tert-butylbenzol
Lieferant: Merck
94056-100MG
94056-100MGEA 40.4 EUR
94056-100MG
Supelco® Organischer Referenzstandard, 1,3,5-Tri-tert-butylbenzol
Standards Organische Standards
135-Tri-tert-butylbenzol kann folgende Anwendungen finden:
  • Qualitative Untersuchung des Dampfes von Pyrolyseprodukten von Helianthus annuus Stämmen mittels Pyrolyse-Gaschromatographie-Massenspektrometrie (Py-GC/MS)
  • Gasphasensynthese und massenspektrometrische Charakterisierung von Sandwichkomplexen aus Sc+, Y+ und Lanthanidionen mit 1,3,5-Tri-tert-butylbenzol mittels Fourier-Transformations-Ionenzyklotronresonanz (FT/ICR)