L(+)-Asparagin, wasserfrei ≥99,0%, hochrein

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: (S)-(+)-Asparagin, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid

94341-100GEA 133 EUR
94341-100G
L(+)-Asparagin, wasserfrei ≥99,0%, hochrein
L(+)-Asparagin

Nicht tierische Aminosäure. Polar. Amid.

Formel: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
Molecular Weight: 132,12 g/mol
Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 234…235 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064401
CAS-Nummer: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 12,00872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f3bc8a15c3e973916b0a6ca62d12f6953e5a027&vid=3d09743d0834d64e4719e8295f634c39195c571f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Chlorid (%) < 0,05
Feuchtigkeit (%) 0,5
Reinheit (getrocknete Basis) (%) 99,0
Sulfat (%) < 0,05

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR