Tetrahydrofuran ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) enthält keine Konservierungsstoffe, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
9441-03EA 0 EUR
9441-03
Tetrahydrofuran ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) enthält keine Konservierungsstoffe, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Tetrahydrofuran
BAKER ANALYZED™ HPLC Reagent—High purity solvents for use in analytical and preparative separations. All are optimized for all of your Liquid Chromatography applications, including HPLC, UHPLC, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤ 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-320 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤0.030
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤0.15
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 230 nm ≤0.45
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤212
Assay (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Peroxide (as H2O2) (atTime of Fill) ≤0.005 %
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Water (by KF, coulometric) ≤0.02 %