Propionsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methylessigsäure, Propansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
94425-1ML-F
94425-5ML-F
94425-1ML-FEA
38.2
EUR
94425-1ML-F
94425-5ML-F
Propionsäure, Supelco®
Propionsäure
Formel:
C₃H₆O₂ Siedepunkt: 141 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002756 CAS-Nummer: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 UN: 3463 ADR: 8,II REACH: 01-2119486971-24 Merck Index: 13,07917 |