1,2,4-Trichlorbenzol ≥99% für die HPLC, für GPC (Größenausschluss-Chromatographie), J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
9444-05EA 471.56 EUR
9444-05
1,2,4-Trichlorbenzol ≥99% für die HPLC, für GPC (Größenausschluss-Chromatographie), J.T.Baker®
1,2,4-Trichlorobenzene
Formel: C₆H₃Cl₃
Molecular Weight: 181,45 g/mol
Siedepunkt: 214,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000547
CAS-Nummer: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09704
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₆H₃Cl₃) (by GC) ≥99 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.15
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 375 nm ≤0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm ≤0.010
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤310
Residue after Evaporation ≤5 ppm
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.01 %