Dimethylsulfoxid, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
94563-10ML-F 94563-1ML-F
94563-10ML-FEA 292 EUR
94563-10ML-F 94563-1ML-F
Dimethylsulfoxid, Supelco®
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4c9ae5d2d3449574cd07e8cf3d6b98bf6b21574&vid=5c5fa1b189adecb2e0f85132e3bbd52b9a32031f&prid=web&clid=SAPDAM