Isobutylacetat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
94823-5ML-F
94823-1ML-F
94823-5ML-FEA
128
EUR
94823-5ML-F
94823-1ML-F
Isobutylacetat, Supelco®
Isobutylacetat
Formel:
C₆H₁₂O₂ Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –99 °C Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 18 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008932 CAS-Nummer: 110-19-0 EINECS: 203-745-1 UN: 1213 ADR: 3,II Merck Index: 13,05147 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...