Isobutylacetat, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

94823-5ML-F 94823-1ML-F
94823-5ML-FEA 128 EUR
94823-5ML-F 94823-1ML-F
Isobutylacetat, Supelco®
Isobutylacetat
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008932
CAS-Nummer: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fa65fe5419c609f9b5c96ef8ab7df936eb572ce&vid=d94b848513afaa8b1d1a6e6cd3a4e9b3a928727c&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c961390195eecf764649b187a0fd2ace9a3e3927&vid=a0181cadc76dae1cc13c313b72f093db059bcffd&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR