ortho-Borsäure 40 g/l in wässriger Lösung mit Indikator, VOLUSOL®
Lieferant: VWR Chemicals
95097.5000EA 49.2 EUR
95097.5000
ortho-Borsäure 40 g/l in wässriger Lösung mit Indikator, VOLUSOL®
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (W/V) 3.9 - 4.2 %
Appearance Clear red liquid
Sensitivity Passes test
Density (20/4) 1.000 - 1.020