Schwefelsäure 37,5%, VOLUSOL®

Lieferant: VWR Collection
Gefahr

95114.9900EA 0 EUR
95114.9900
Schwefelsäure 37,5%, VOLUSOL®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR