Xylol (Isomerengemisch), BAKER ANALYZED®, Laborreagens für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Dimethylbenzol
9516.1000EA 98.25 EUR
9516.1000
Xylol (Isomerengemisch), BAKER ANALYZED®, Laborreagens für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 140
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Boiling Range (initial to dry point) 137 - 144 °C
Color (APHA) max. 10
Free Acid (µeq/g) max. 0.12
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Sulfur Compounds (as S) max. 0.003 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.02 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 295 nm max. 1.00
at 300 nm max. 0.30
at 330 nm max. 0.05
at 380-400 nm max. 0.01