m-Xylol, Supelco®

Gefahr

Synonyme: 1,3-Dimethylbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

95670-5ML
95670-5MLEA 0 EUR
95670-5ML
m-Xylol, Supelco®
m-Xylol
Formel: C₈H₁₀
Molecular Weight: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008536
CAS-Nummer: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a34893499780d17b0b56fae1a48814117ca18f70&vid=8862f4beb1260864514d15065f59aeb34ce0af3b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR