p-Xylol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,4-Dimethylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
95680-50ML
95680-50MLEA 774 EUR
95680-50ML
p-Xylol, Supelco®
p-Xylol
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 138.3
Schmelzpunkt: 13
Dichte: 0.861 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008556
CAS-Nummer: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85a0084e1d702dbd6c3833de01087012a02ff617&vid=21c048ea5ad3863f547bb1f055a1d816c963b8b3&prid=web&clid=SAPDAM