di-Lithiumtetraborat

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

96149.D9 96149.A1
96149.D9EA 0 EUR
96149.D9 96149.A1
di-Lithiumtetraborat
di-Lithiumtetraborat
Formel: Li₂B₄O₇
Schmelzpunkt: 918 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011083
CAS-Nummer: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR