Triethylammoniumchlorid ≥99,0% für die HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Triethylamin Hydrochlorid
96249-250G
96249-250GEA 524.57 EUR
96249-250G
Triethylammoniumchlorid ≥99,0% für die HPLC, Fluka™
Triethylammonium chloride
Formel: C₆H₁₆ClN
Molecular Weight: 137,65 g/mol
Dichte: 0,7637 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00012500
CAS-Nummer: 554-68-7
EINECS: 209-067-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (NMR) complying
Assay min. 99.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Absorbance 500 nm max. 0.02
Absorbance at 260 nm max. 0.02
Absorbance at 250 nm max. 0.03
Absorbance at 230 nm max. 0.04
Absorbance at 220 nm max. 0.05
Suitability test (HPLC) complying