Zincon sodium salt zur spektrophotometrischen Bestimmung von Cu, für die Bestimmung von Zink, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
96440-1G
96440-5G
96440-1GEA
73.4
EUR
96440-1G
96440-5G
Zincon sodium salt zur spektrophotometrischen Bestimmung von Cu, für die Bestimmung von Zink, Supelco®
Zincon sodium salt
A colorimetric indicator for Zn, Cu and Hg
Formel:
C₂₀H₁₅N₄NaO₆S Molecular Weight: 462.412 g/mol |
MDL:
MFCD00064385 CAS-Nummer: 62625-22-3 |