Polyethylenglycol 40.000, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

96699-1G-F
96699-1G-FEA 205 EUR
96699-1G-F
Polyethylenglycol 40.000, Supelco®
Polyethylenglycol 40.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b72fd1a1becbc496a038b08e924a18d501948bd&vid=49aa4b34cd64449ca0a0be5197be55ff9345d3fd&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR