Schwefelsäure 50% (w/w), BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
9696-09EA 0 EUR
9696-09
Schwefelsäure 50% (w/w), BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 49 - 51 %
Assay (as H₂SO₄) (by acidimetry) 49 - 51 %
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Phosphate (PO₄) ≤1 ppm
Trace Impurities - Heavy Metals ≤0.5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm