Fötales Kälberserum (FBS), US-amerikanischen Ursprungs
Lieferant: VWR Seradigm
89510-196EA 112 EUR
89510-196 97068-102 97068-107 97068-086 89510-194 97068-085 89510-198 97068-101 89510-200 97068-088 97068-091 97068-104
Fötales Kälberserum (FBS), US-amerikanischen Ursprungs
Seren
VWR® Seradigm FBS in Spitzenqualität bietet höchste Produktqualität und Virensicherheit, da es zusätzlichen BVD-Virustests mithilfe der qPCR-Technologie unterzogen wird. VWR® Seradigm FBS in Premiumqualität wird vielfach von Zellenzüchtern verwendet, die hochwertiges, leistungsstarkes FBS für verschiedene Anwendungen benötigen.
  • 100% aus den USA stammend
  • Dreifach mit 0,1 μm steril gefiltert
  • Echtes Pooling bezüglich Konsistenz zwischen Chargen und Flaschen
  • Unabhängig von externen Labors getestet
  • Vollständig rückverfolgbar
FBS in Spitzenqualität (More Product Information