Kieselgel C18-RP, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bulk Silica - C18, Octadecylsilicate, C18 Silica gel
97727-U
97727-UEA 423 EUR
97727-U
Kieselgel C18-RP, Supelco®
Silica gel C18-RP
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00241275
CAS-Nummer: 71889-02-6