Tetrabutylammoniumhydrogensulfat (Konzentrat) für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetrabutylammoniumbisulfat
98479-6X1AMP-F
98479-6X1AMP-FEA 381 EUR
98479-6X1AMP-F
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat (Konzentrat) für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Dilute content from one ampule (~0.3M) to 1L with HPLC grade water.
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
Molecular Weight: 339,54 g/mol
MDL: MFCD00011637
CAS-Nummer: 32503-27-8