Natriumchlorid regeneration salt, TECHNICAL für die Enthärtung von Wasser
Lieferant: VWR Chemicals
99062.4000EA
37.8
EUR
99062.4000
Natriumchlorid regeneration salt, TECHNICAL für die Enthärtung von Wasser
Natriumchlorid
Formel:
NaCl Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 801 °C Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |