Flammpunkt-Referenzstandard, Abel - geschlossener Tiegel, Flugturbinenkraftstoff
Lieferant: VWR Chemicals
99116.230EA 292 EUR
99116.230
Flammpunkt-Referenzstandard, Abel - geschlossener Tiegel, Flugturbinenkraftstoff
Standards Mineralölindustrie-Standards
Zertifiziertes Referenzmaterial für den Flammpunkt zur Kalibrierung und Verifizierung von Laborinstrumenten, die bei der Prüfung von Mineralölen und Mineralölprodukten gemäß dem Verfahren mit geschlossenem Tiegel nach Abel (IP 170, ISO 13736) eingesetzt werden.
  • Zertifiziert nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Vollständig auf internationale Standards rückführbar
  • Lieferung mit MSDS
  • Manipulationssichere Verpackung
  • 12 Monate Haltbarkeit
Standards: UKAS ISO 17025 und ISO 17034
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Flammpunkt ist der nominelle Flammpunkt - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.