Standards für die Kraftstoffanalyse - Flugturbinenkraftstoff
Lieferant: VWR Chemicals
99122.230EA 262.8 EUR
99122.230 99123.230 99124.230 99126.230 99127.230
Standards für die Kraftstoffanalyse - Flugturbinenkraftstoff
Standards Mineralölindustrie-Standards
Zertifizierte Referenzmaterialien für die Kraftstoffanalyse dienen der Verifizierung von Laborinstrumenten, die zur Analyse von Mineralöl und Mineralölprodukten eingesetzt werden. Dazu gehören u. a. die Analyse und Messung von: Säurezahl, Schwefelgehalt, Anilinpunkt, Aromaten mittels FIA (Fluoreszenz-Indikator-Adsorption), Gefrierpunkt.
  • Akkreditierung sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit und liefert die zuverlässigsten Daten, die weltweit erhältlich sind
  • Geringe Messunsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
  • Sämtliche Daten werden ausschließlich von unabhängigen, nach ISO 17025 akkreditierten Laboren erstellt
  • Gewährleistet hohe Übereinstimmung zwischen Laboren
  • Gemäß ASTM- / EN- oder IP-Testverfahren zertifiziert
  • Vollständig auf internationale Standards rückführbar
  • Manipulationssichere Verpackung
Standards: Vollständig zertifiziert nach ISO 17034 unter Akkreditierung durch den UKAS