Calcium ionophore I - cocktail A, Selectophore™ Material für Ionensensoren, Supelco®
Lieferant: Merck
99310-0.1ML-F
99310-0.1ML-FEA
343
EUR
99310-0.1ML-F
Calcium ionophore I - cocktail A, Selectophore™ Material für Ionensensoren, Supelco®
Calcium ionophore I - cocktail A
Composition:
Calcium ionophore I, 10.0 wt. % (21192)
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.0 wt. % (73732)
Sodium tetraphenylborate, 1.0 wt. % (72018)
Selectophore is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH