Chloride ionophore I - cocktail A, Selectophore™ Material für Ionensensoren, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
99408-0.1ML-F
99408-0.1ML-FEA 229 EUR
99408-0.1ML-F
Chloride ionophore I - cocktail A, Selectophore™ Material für Ionensensoren, Supelco®
Chloride ionophore I - cocktail A
Composition:
Chloride ionophore, 5.0 wt. % (24897)
1-Decanol, 4.0 wt. % (30608)
2-Nitrophenyl octyl ether, 90.0 wt. %
Tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 1.0 wt. % (87255)
Selectophore is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH