Gram Entfärbelösung Aceton und 2-Propanol
Lieferant: VWR Chemicals
99502.5000EA 127 EUR
99502.5000
Gram Entfärbelösung Aceton und 2-Propanol
Gram Entfärbelösung
MDL: MFCD00240361
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Lösung 50/50 (V/V) Klare Flüssigkeit