VWR®, Spillage granules, acid neutraliser, ALGOSOL N
Lieferant: VWR Chemicals
99910.414EA 113 EUR
99910.414
VWR®, Spillage granules, acid neutraliser, ALGOSOL N
Absorptionsmaterial
Algosol ist ein einzigartiges Naturprodukt aus Meeresalgen, das sich zur Neutralisierung von Säuren wie Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure und Fluorwasserstoffsäure eignet. Es nimmt verschüttete Flüssigkeiten sofort auf, ohne sich zu zersetzen, und kann sogar zum Löschen von Bränden verwendet werden.
  • Non toxic, non flammable and dust-free
  • Can be swept up easily
  • Stable, chemically inert and non polluting
1 kg Algosol neutralisiert 180 ml von 95% iger Schwefelsäure, 530 ml von 36% iger Salzsäure, 400 ml von 70% iger Salpetersäure oder 260 ml von 40% iger Fluorwasserstoffsäure.