(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
A0367.0100
A0367.0100EA
312
EUR
A0367.0100
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin
Formel:
C₆₃H₁₁₂O₄₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16621721 CAS-Nummer: 128446-35-5 |