Ammoniumacetat
Lieferant: G Bioscienes
Achtung
Synonyme: Essigsäure Ammoniumsalz
A043
A043EA 84.1 EUR
A043
Ammoniumacetat
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Molecular Weight: 77.08 g/mol
Schmelzpunkt: 114
Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 136
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM