Trichloressigsäure 20% in wässriger Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyme: TCA
A0590.1000
A0590.1000EA 47 EUR
A0590.1000
Trichloressigsäure 20% in wässriger Lösung
Trichloressigsäure
Formel: Cl₃CCOOH
Molecular Weight: 163,39 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: ≤1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004177
CAS-Nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM