β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES)

Lieferant: PanReac AppliChem

A0689.0250 A0689.0500 A0689.1000
A0689.0250EA 170 EUR
A0689.0250 A0689.0500 A0689.1000
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES)
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₃NO₄S
Schmelzpunkt: 316 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006181
CAS-Nummer: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR