Cholinchlorid

Lieferant: PanReac AppliChem

Synonyme: (2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid

A0785.1000
A0785.1000EA 132 EUR
A0785.1000
Cholinchlorid
Cholinchlorid
Formel: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Molecular Weight: 139.62 g/mol
Schmelzpunkt: 244…247 °C
Dichte: ∼1.205 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011721
CAS-Nummer: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR