Agar
Lieferant: PanReac AppliChem
A0917.1000
A0917.5000
A0917.1000EA
161
EUR
A0917.1000
A0917.5000
Agar
Agar
Schmelzpunkt:
90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081288 CAS-Nummer: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 13,00184 |