Adenin

Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr

Synonyme: Purin-6-amin, 9H-Purin-6-amin, Vitamin B4, 6-Aminopurin

A0939.0100
A0939.0100EA 196 EUR
A0939.0100
Adenin
Adenin
Formel: C₅H₅N₅
Molecular Weight: 135.13 g/mol
Dichte: 0.99741 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041790
CAS-Nummer: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00152

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR