Acrylamid-Bisacrylamid (29:1) 30% in wässriger Lösung, 4x kristallisiert

Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr

A0951.1000
A0951.1000EA 105 EUR
A0951.1000
Acrylamid-Bisacrylamid (29:1) 30% in wässriger Lösung, 4x kristallisiert
Acrylamid-Bis (32:1)
MDL: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR