Nicotinamid
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
A0959.0250
A0959.0250EA 58.9 EUR
A0959.0250
Nicotinamid
Nicotinamid
Formel: C₆H₆N₂O
Siedepunkt: 334 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127…128 °C
Dichte: 1,4463 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006395
CAS-Nummer: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574