Pyridoxal Hydrochlorid
Lieferant: PanReac AppliChem
A0960.0025
A0960.0025EA 288 EUR
A0960.0025
Pyridoxal Hydrochlorid
Pyridoxal Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₀ClNO₃
MDL: MFCD00012809
CAS-Nummer: 65-22-5
EINECS: 200-602-5