L(+)-Natriumlactat

Lieferant: PanReac AppliChem

Synonyme: (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure Natriumsalz, L(+)-Milchsäure Natriumsalz, (S)-(+)-Milchsäure Natriumsalz

A1004.0100
A1004.0100EA 255 EUR
A1004.0100
L(+)-Natriumlactat
L(+)-Natriumlactat
Formel: C₃H₅NaO₃
Molecular Weight: 112,06 g/mol
MDL: MFCD00066576
CAS-Nummer: 867-56-1
EINECS: 212-762-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR