4-Amino-2-chlorbenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A10116.06
A10116.06EA
62.6
EUR
A10116.06
4-Amino-2-chlorbenzoesäure 98%
4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2457-76-3
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 2803668
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molecular Weight: 171,58 g/mol Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 220 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007772 CAS-Nummer: 2457-76-3 EINECS: 219-540-5 |