3,4-Methylenedioxycinnamic acid überwiegend trans 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A10122.14 A10122.22 A10122.36
A10122.14EA 58.7 EUR
A10122.14 A10122.22 A10122.36
3,4-Methylenedioxycinnamic acid überwiegend trans 99%
3,4-Methylenedioxycinnamic acid

Purity: 99% CAS No.: 2373-80-0 Molecular Formula: C10H8O4 Formula Weight: 192.17 Melting Point: ca 243° dec. Beilstein Reference: 84599 MDL No.: MFCD00005837

Formel: C₁₀H₈O₄
Schmelzpunkt: ∼ 243 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005837
CAS-Nummer: 2373-80-0
EINECS: 219-151-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR