Cer(IV)sulfat Hydrat ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A10142.0B A10142.18 A10142.30 A10142.99
A10142.0BEA 772 EUR
A10142.0B A10142.18 A10142.30 A10142.99
Cer(IV)sulfat Hydrat ≥98%
Cer(IV)sulfat Hydrat

Purity: 98% CAS No.: 95838-16-7 Molecular Formula: Ce(SO4)2.xH2O Formula Weight: 332.24(anhy) Melting Point: 195° dec. Merck Reference: 14,1990 MDL No.: MFCD00149427

Formel: CeO₈S₂·H₂O
Schmelzpunkt: 195 °C (Zersetzung)
Dichte: 3,01
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149427
CAS-Nummer: 95838-16-7
EINECS: 237-029-5
ADR: ,
Merck Index: 14,1990

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR