Cer(IV)sulfat Hydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10142.0B
A10142.18
A10142.30
A10142.99
A10142.0BEA
772
EUR
A10142.0B
A10142.18
A10142.30
A10142.99
Cer(IV)sulfat Hydrat ≥98%
Cer(IV)sulfat Hydrat
Purity: 98%
CAS No.: 95838-16-7
Molecular Formula: Ce(SO4)2.xH2O
Formula Weight: 332.24(anhy)
Melting Point: 195° dec.
Merck Reference: 14,1990
MDL No.: MFCD00149427
Formel:
CeO₈S₂·H₂O Schmelzpunkt: 195 °C (Zersetzung) Dichte: 3,01 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149427 CAS-Nummer: 95838-16-7 EINECS: 237-029-5 ADR: , Merck Index: 14,1990 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...