di-Ammoniumthiosulfat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
A10190.0E
A10190.22
A10190.36
A10190.0EEA
108
EUR
A10190.0E
A10190.22
A10190.36
di-Ammoniumthiosulfat 96%
di-Ammoniumthiosulfat
Purity: 98+%
CAS No.: 7783-18-8
Molecular Formula: (NH4)2S2O3
Formula Weight: 148.20
pH: 6.0-6.5
Melting Point: ca 180° dec.
MDL No.: MFCD00015965
Formel:
H₈N₂O₃S₂ Schmelzpunkt: ∼ 180 °C (Zers.) Dichte: 1,64 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015965 CAS-Nummer: 7783-18-8 EINECS: 231-982-0 Merck Index: 14,562 |