Chinaldinsäure ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Chinolincarbonsäure, Chinolin-2-carbonsäure

A10192.06 A10192.14 A10192.22
A10192.06EA 45.8 EUR
A10192.06 A10192.14 A10192.22
Chinaldinsäure ≥98%
Chinaldinsäure

Purity: 98% CAS No.: 93-10-7 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 126322 Merck Reference: 14,8046 MDL No.: MFCD00006752

Formel: C₁₀H₇NO₂
Schmelzpunkt: 156…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006752
CAS-Nummer: 93-10-7
EINECS: 202-218-3
Merck Index: 14,8046

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR