L(-)-Prolin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A10199.14 A10199.22 A10199.36
A10199.14EA 36 EUR
A10199.14 A10199.22 A10199.36
L(-)-Prolin ≥99%
L(-)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,36
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064318
CAS-Nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 14,7780