2-Amino-3-methylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Methyl-2-pyridylamin, 3-Methylpyridin-2-amin, 2-Amino-3-picolin
A10224.14 A10224.22 A10224.36
A10224.14EA 25.2 EUR
A10224.14 A10224.22 A10224.36
2-Amino-3-methylpyridin 97%
2-Amino-3-methylpyridin
Purity: 97% CAS No.: 1603-40-3 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 118°(244°F) Refractive Index: 1.5825 Odour: Unpleasant Melting Point: 29-32° Boiling Point: 221-222° Beilstein Reference: 107892 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006320
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 221…222 °C
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Dichte: 1.073
Flammpunkt: 118 °C (244 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006320
CAS-Nummer: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III