2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone

A10237.14 A10237.22
A10237.14EA 43.5 EUR
A10237.14 A10237.22
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon ≥98%
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon

Purity: 98+% CAS No.: 131-55-5 Molecular Formula: C13H10O5 Formula Weight: 246.22 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 1914746

Formel: C₁₃H₁₀O₅
Siedepunkt: 100…102 °C (40 mmHg)
Schmelzpunkt: 198…203 °C
Dichte: 1,216
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002278
CAS-Nummer: 131-55-5
EINECS: 205-028-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR