Tetrabutylammoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10249.0E
A10249.22
A10249.36
A10249.0EEA
703
EUR
A10249.0E
A10249.22
A10249.36
Tetrabutylammoniumbromid ≥98%
Tetrabutylammoniumbromid
Purity: 98+%
CAS No.: 1643-19-2
Molecular Formula: C16H36BrN
Formula Weight: 322.38
Odour: Amine-like
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 3570983
MDL No.: MFCD00011633
Formel:
C₁₆H₃₆BrN Schmelzpunkt: 101…105 °C Dichte: 1,15 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011633 CAS-Nummer: 1643-19-2 EINECS: 216-699-2 |